Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med låga partiklar/låg metaller gjorda av Teflon™ FEP med förslutning
Produktkod. 11339684
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
24 mm
28 mm
38 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
11339684 500 mL 28 mm Paket med 4
11319684 125 mL 24 mm Paket med 6
11329684 250 mL 24 mm Paket med 4
11309684 1 L 38 mm Paket med 4
4 options
Produktkod. 11339684
Brand: Thermo Scientific™ 3816000016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Prova och lagra aktiva farmaceutiska ingredienser och bulk intermediärer optimalt med Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med låga partiklar/låg metaller gjorda av Teflon™ FEP med förslutning, certifierad att innehålla mindre än 20 partiklar per ml vid 0,3μ m och större.
Prova och lagra aktiva farmaceutiska ingredienser och bulk intermediärer optimalt med Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med låga partiklar/låg metaller gjorda av Teflon™ FEP med förslutning, certifierad att innehålla mindre än 20 partiklar per ml vid 0,3μ m och större. Metaller certifierade till nivåer av mikrogram per liter (ppb). Utmärkt för att lagra kemikalier med hög renhet, denna produkt inkluderar ett kvalitetscertifikat som säkerställer att produkten har testats och accepterats i enlighet med specifikationerna.
Funktioner
  • Certifierad för partikel- och spårmetallnivåer
  • Linerless Tefzel™ ETFE-förslutningar ger det ultimata inom läckagesäkra† skydd utan användning av liner som kan skrynklas, orsaka läckor eller kontaminera dina reagenser
  • Uppvisar flexibilitet, slagtålighet och utmärkt synlighet av innehållet för en mängd olika användningsområden i labbet
  • Utmärkt kemisk beständighet för nästan vilken labbkemikalie som helst
  • Utmärkt för förvaring av kemikalier med hög renhet
  • Ej steril/autoklaverbar
  • Genomskinligt
Varje flaska är dubbelförpackad under klass 10 laminärt flödeshuvar i ett klass 100 renrum. Utmärkt för ICP-MS-reagens och standardförvaring. Produkten inkluderar ett kvalitetscertifikat som säkerställer att produkten har testats och accepterats i enlighet med specifikationerna.
Metaller certifierade till mikroliter (ppb) nivåer:< 0,20 Hg,< 0.5 Vara,< 1.0 As/Cd/Pb,< 2,0 Sb/Se,< 5,0 Ag/Co/Cr/Cu/Mn/Tl/V,< 10 Ba/Ni/Zn,< 50 mg,< 75 Al,< 100 Ca/Fe/K/Na
Garanti : 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Klart
Diameter (metrisk) Innerhals 20 mm
För användning med (applikation) Förvaring, Transport ​
Material Teflon FEP
nr per ärende 4/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Sterilitet Icke-steril
Temperaturområde (metriskt) -100 °C till 260 °C
Stängningsfärg Vitt
Låg partiklar USP <788> (Låg partikelhalt)
Halsfinish 28 mm
Certifikat och efterlevnad Certifierad för partikel- och spårmetallnivåer. Metaller certifierade till mikroliter (ppb) nivåer< 0,20 Hg,< 0.5 Var,< 1.0 As/Cd/Pb,< 2,0 Sb/Se,< 5,0 Ag/Co/Cr/Cu/Mn/Tl/V,< 10 Ba/Ni/Zn,< 75 Al,< 100 Ca/Fe/K/Na. Certifierad att innehålla< 20 partiklar
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 166 mm
Produkttyp Flaska med låg partikel-/lågmetallhalt
Bredd (engelska) 2,86 tum.
Höjd (engelska) 6,53 tum.
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Tefzel™ ETFE
Stängningsstorlek 28 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Arbetsflödessteg Upstream process solution storage. Upstream Validation. Downstream process solution storage. Downstream Validation
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.