Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Genomskinliga bärnsten HDPE diagnostikflaskor med förslutning: Bulk Pack
Skydda ljuskänsliga prover med genomskinliga bärnstensfärgade HDPE-diagnostikflaskor, avsedda för förvaring och transport av små volymer, ljuskänsliga, värdefulla reagenser.
19746.47 SEK - 21289.88 SEK
Specifikationer
| Färg | Genomskinlig bärnsten |
|---|---|
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 2000 |
| Antal per förpackning | 2000 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Halsfinish | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Halsfinish | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30117594
|
Thermo Scientific™
312084-9125 |
4 mL | 13-415 mm |
19943.93 SEK 19746.47 SEK / Paket med 2000 Spara 197.46 SEK 0.99% Av |
Beräknad leverans: 17-03-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
10100713
![]() |
Thermo Scientific™
312084-9025 |
8 mL | 20-415 mm |
20860.90 SEK 20654.36 SEK / Paket med 2000 Spara 206.54 SEK 0.99% Av |
Beräknad leverans: 07-01-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
10610144
![]() |
Thermo Scientific™
312084-9050 |
15 mL | 20-415 mm |
21502.78 SEK 21289.88 SEK / Paket med 2000 Spara 212.90 SEK 0.99% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
Beskrivning
Skydda ljuskänsliga prover med Thermo Scientific™ Nalgene™ Genomskinliga bärnstensfärgade HDPE-diagnostikflaskor med förslutning, lämpliga för förvaring och transport av små volymer, ljuskänsliga, värdefulla reagenser. Genomskinliga flaskor ger lätt motstånd med förmågan att se vätskenivån och är idealiska för testkit och många applikationer med små volymer.
Funktioner- Icke-sterila, högdensitetspolyetenflaskor
- Opaka, foderlösa polypropenförslutningar
- Hållbara, enhetliga väggar som motstår splittring och punktering
- Icke-cytotoxisk
- Läcksäker† när den används med Nalgene stängningar
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är förpackade i separata polypåsar i samma kartong; 2 000 per ärende.
Ett provproduktcertifikat som ger cytotoxicitet, USP Klass VI, FDA —Compliance 21 CFR och annan regulatorisk överensstämmelseinformation är tillgänglig eller kan begäras från vår Certificates of Compliance Database .Specifikationer
| Genomskinlig bärnsten | |
| 2000 | |
| Icke-steril | |
| Ja | |
| Provbehållare | |
| Nej |
| HDPE | |
| 2000 | |
| Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI. Produkt uppfyller kraven för ljuståliga behållare per USP senaste upplagan. | |
| Smal | |
| Ofodrad |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.