Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE tvättflaskor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10251631
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
24 mm
38 mm
43 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10251631 750 mL 38 mm Paket med 4
10558701 125 mL 24 mm Paket med 6
10464301 250 mL 24 mm Paket med 4
10717011 500 mL 38 mm Paket med 4
10494461 1000 mL 43 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10251631 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 24020750
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Dispensera innehållet utan att tippa eller skaka genom att använda dessa LDPE-tvättflaskor, designade med en bred mun för snabbare och enklare fyllning.
Dispensera innehållet utan att tippa eller skaka med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE tvättflaskor. Bred mun ger snabbare och enklare fyllning. Flaska och tubulering är gjutna i ett stycke för enhetlig service och precisionsflöde utan sputtering. Spetsen kan skäras ned för att öka flödet. Tillverkad av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Naturligt flexibelt LDPE-material är kemiskt kompatibelt med ett brett utbud av laboratoriereagenser och ger en ergonomisk mjuk klämning för att minska handtröttheten.
Features:
  • Bottle and tubulation are molded in one piece for uniform leakproof† service
  • Tip delivers a uniform, ultrafine stream without sputtering, but can also be cut back to increase flow
  • Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 24 oz., 750 mL
Kapacitet (metrisk) 750 mL
Kapacitet (engelska) 24 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning LDPE-flaska/tubulation
Material LDPE
nr per ärende 24
Antal per förpackning 4
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Cylindrisk
Höjd (metrisk) 204.5 mm
Produkttyp Tvättflaska
Höjd (engelska) 8.05 in.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38 mm
Diameter (metrisk) 84.8 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej