Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE tvättflaskor
Beskrivning
Dispensera innehållet utan att tippa eller skaka med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE tvättflaskor. Bred mun ger snabbare och enklare fyllning. Flaska och tubulering är gjutna i ett stycke för enhetlig service och precisionsflöde utan sputtering. Spetsen kan skäras ned för att öka flödet. Tillverkad av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Naturligt flexibelt LDPE-material är kemiskt kompatibelt med ett brett utbud av laboratoriereagenser och ger en ergonomisk mjuk klämning för att minska handtröttheten.
- Bottle and tubulation are molded in one piece for uniform leakproof† service
- Tip delivers a uniform, ultrafine stream without sputtering, but can also be cut back to increase flow
- Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw closure
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | LDPE-flaska/tubulation |
| Material | LDPE |
| nr per ärende | 36 |
| Antal per förpackning | 4 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Bred |
| Visa mer |