Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE tvättflaskor
Produktkod. 10558701
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
24 mm
38 mm
43 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10558701 125 mL 24 mm Paket med 6
10464301 250 mL 24 mm Paket med 4
10717011 500 mL 38 mm Paket med 4
10251631 750 mL 38 mm Paket med 4
10494461 1000 mL 43 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10558701 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 24020125
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
View all promotions
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Dispensera innehållet utan att tippa eller skaka genom att använda dessa LDPE-tvättflaskor, designade med en bred mun för snabbare och enklare fyllning.
Dispensera innehållet utan att tippa eller skaka med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE tvättflaskor. Bred mun ger snabbare och enklare fyllning. Flaska och tubulering är gjutna i ett stycke för enhetlig service och precisionsflöde utan sputtering. Spetsen kan skäras ned för att öka flödet. Tillverkad av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Naturligt flexibelt LDPE-material är kemiskt kompatibelt med ett brett utbud av laboratoriereagenser och ger en ergonomisk mjuk klämning för att minska handtröttheten.
Funktioner:
  • Flaska och tubulering är gjutna i ett stycke för enhetlig läckagesäker† service
  • Spetsen levererar en jämn, ultrafin stråle utan att hosta, men kan också kapas tillbaka för att öka flödet
  • Läckagesäker†
Innehåller:
Proppropenskruvstängning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Färg Genomskinligt
Beskrivning LDPE-flaska/tubulation
Material LDPE
nr per ärende 48
Antal per förpackning 6
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 119.4 mm
Höjd (engelska) 4,7 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 24 mm
Diameter (metrisk) 48.3 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Form Cylindrisk
Produkttyp Tvättflaska