Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE tvättflaskor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4522016
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
24 mm
38 mm
43 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 10558701
Brand: Thermo Scientific™ 24020125
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dispensera innehållet utan att tippa eller skaka genom att använda dessa LDPE-tvättflaskor, designade med en bred mun för snabbare och enklare fyllning.
Dispensera innehållet utan att tippa eller skaka med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE tvättflaskor. Bred mun ger snabbare och enklare fyllning. Flaska och tubulering är gjutna i ett stycke för enhetlig service och precisionsflöde utan sputtering. Spetsen kan skäras ned för att öka flödet. Tillverkad av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Naturligt flexibelt LDPE-material är kemiskt kompatibelt med ett brett utbud av laboratoriereagenser och ger en ergonomisk mjuk klämning för att minska handtröttheten.
Features:
  • Bottle and tubulation are molded in one piece for uniform leakproof† service
  • Tip delivers a uniform, ultrafine stream without sputtering, but can also be cut back to increase flow
  • Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning LDPE-flaska/tubulation
Material LDPE
nr per ärende 48
Antal per förpackning 6
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Cylindrisk
Höjd (metrisk) 119.4 mm
Produkttyp Tvättflaska
Höjd (engelska) 4,7 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 24 mm
Diameter (metrisk) 48.3 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej