Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ Röda LDPE säkerhetstvättflaskor
Produktkod. 10529471
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10529471 500 mL Paket med 4
10691712 250 mL Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10529471 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DS24080500
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Hitta enkelt dessa röda LDPE-säkerhetstvättflaskor, som har en bred mun för snabbare, säker påfyllning och ger omedelbar igenkänning och identifiering.
Identifiera lätt Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ Röda LDPE säkerhetstvättflaskor, som har en bred mun för snabbare, säker påfyllning. Flaskorna är röda för enkel identifiering och omedelbar igenkänning och kan användas med syror, baser och alkoholer. Flaskor och tubulering är gjutna i ett stycke för enhetlig service och inkluderar röda polypropenskruvförslutningar. Tip levererar en enhetlig, rak, ultrafin ström för precisionsdispensering, men kan också skäras ned för att öka flödet. Innehållet kan dispenseras utan att tippa eller skaka.
  • Flaskorna är röda för enkel identifiering och omedelbar igenkänning, för användning med syror, baser och alkoholer; inkluderar röda polypropenskruvförslutningar.
  • Flaskor och tubulation är gjutna i ett stycke för enhetlig täthet† service.
  • Tip levererar en enhetlig, rak, ultrafin ström för precisionsdispensering, men kan också skäras ned för att öka flödet.
  • Innehållet kan dispenseras utan att tippa eller skaka.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Rött
Beskrivning LDPE-flaska/tubulation
Material LDPE
nr per ärende 4
Antal per förpackning 4
Stängningsfärg Rött
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Form Cylindrisk
Produkttyp Säkerhetstvättflaska