Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ Röda LDPE säkerhetstvättflaskor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4522006
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 10691712
Brand: Thermo Scientific™ DS24080250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hitta enkelt dessa röda LDPE-säkerhetstvättflaskor, som har en bred mun för snabbare, säker påfyllning och ger omedelbar igenkänning och identifiering.
Identifiera lätt Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ Röda LDPE säkerhetstvättflaskor, som har en bred mun för snabbare, säker påfyllning. Flaskorna är röda för enkel identifiering och omedelbar igenkänning och kan användas med syror, baser och alkoholer. Flaskor och tubulering är gjutna i ett stycke för enhetlig service och inkluderar röda polypropenskruvförslutningar. Tip levererar en enhetlig, rak, ultrafin ström för precisionsdispensering, men kan också skäras ned för att öka flödet. Innehållet kan dispenseras utan att tippa eller skaka.
  • Flaskorna är röda för enkel identifiering och omedelbar igenkänning, för användning med syror, baser och alkoholer; inkluderar röda polypropenskruvförslutningar.
  • Flaskor och tubulation är gjutna i ett stycke för enhetlig täthet† service.
  • Tip levererar en enhetlig, rak, ultrafin ström för precisionsdispensering, men kan också skäras ned för att öka flödet.
  • Innehållet kan dispenseras utan att tippa eller skaka.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Färg Rött
Beskrivning LDPE-flaska/tubulation
Material LDPE
nr per ärende 4
Antal per förpackning 4
Stängningsfärg Rött
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Cylindrisk
Produkttyp Säkerhetstvättflaska
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej