Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tvättflaskor gjorda med Teflon™ fluorpolymer
Beskrivning
Se till att avstå från kontaminering Thermo Scientific™ Nalgene™ Tvättflaskor gjorda med Teflon™ fluorpolymer, användbar för spårelementarbete och andra applikationer med hög renhet. Dessa ftalatfria flaskor erbjuder utmärkt kemisk resistens och är helt gjutna av fluorpolymer. Designad för att spridas genom toppen med en stängning och skaft gjuten i ett stycke för pålitlig service. Den precisionsgjutna spetsen ger en rak, jämn ström och ultimat kontroll utan sputtering.
- Med Tefzel™ ETFE-skruvstängning/stam och dragrör
- Visar utmärkt kemisk resistens mot nästan alla kemikalier i ditt laboratorium, inklusive lösningsmedel, —som inte blir spröda eller spricker
- Inert fluorpolymerkonstruktion är låg i extraktbara ämnen och har låg bindning—, vilket är användbart för spårämnesarbete
- Spetsen kan kapas tillbaka för att öka flödet
- Tätt passform mellan dragröret och stängningen förhindrar separation vid klämning av flaskan
- Autoklavbar/läckagesäker†/transparent
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Material | FEP |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Smal |
| Höjd (metrisk) | 224 mm |
| Höjd (engelska) | 8,8 tum |
| Stängningsmaterial | ETFE |
| Visa mer |
Teflon™ är ett varumärke som tillhör The Chemours Company FC, LLC används under licens av Nalge Nunc International Corporation.