Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tvättflaskor gjorda med Teflon™ fluorpolymer
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10508131
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
24 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10508131 125 mL 24 mm Varje
10548701 250 mL 24 mm Varje
10170551 500 mL 38-430 mm Varje
15951491 1000 mL 38-430 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10508131 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 24030125
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ kontamineringsfri dispensering med dessa kemikalieresistenta tvättflaskor gjorda med Teflon™ fluorpolymer.
Se till att avstå från kontaminering Thermo Scientific™ Nalgene™ Tvättflaskor gjorda med Teflon™ fluorpolymer, användbar för spårelementarbete och andra applikationer med hög renhet. Dessa ftalatfria flaskor erbjuder utmärkt kemisk resistens och är helt gjutna av fluorpolymer. Designad för att spridas genom toppen med en stängning och skaft gjuten i ett stycke för pålitlig service. Den precisionsgjutna spetsen ger en rak, jämn ström och ultimat kontroll utan sputtering.
  • With Tefzel™ ETFE screw closure/stem and draw tube
  • Demonstrates excellent chemical resistance to nearly any chemical in your lab including solvents—won't become brittle or crack
  • Inert fluoropolymer construction is low in extractables and low binding—useful for trace element work
  • Tip can be cut back to provide increased flow
  • Tight fit of draw tube and closure prevents separation when squeezing bottle
  • Autoclavable/Leakproof†/Transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Färg Genomskinligt
Material FEP
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Cylindrisk
Höjd (metrisk) 158 mm
Produkttyp Tvättflaska
Höjd (engelska) 6,2 tum.
Stängningsmaterial ETFE
Stängningsstorlek 24 mm
Diameter (metrisk) 45.7 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Visa mer Visa mindre
Teflon™ är ett varumärke som tillhör The Chemours Company FC, LLC används under licens av Nalge Nunc International Corporation.