Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tvättflaskor gjorda med Teflon™ fluorpolymer
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15951491
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
24 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 15951491
Brand: Thermo Scientific™ 24031000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ kontamineringsfri dispensering med dessa kemikalieresistenta tvättflaskor gjorda med Teflon™ fluorpolymer.
Se till att avstå från kontaminering Thermo Scientific™ Nalgene™ Tvättflaskor gjorda med Teflon™ fluorpolymer, användbar för spårelementarbete och andra applikationer med hög renhet. Dessa ftalatfria flaskor erbjuder utmärkt kemisk resistens och är helt gjutna av fluorpolymer. Designad för att spridas genom toppen med en stängning och skaft gjuten i ett stycke för pålitlig service. Den precisionsgjutna spetsen ger en rak, jämn ström och ultimat kontroll utan sputtering.
  • With Tefzel™ ETFE screw closure/stem and draw tube
  • Demonstrates excellent chemical resistance to nearly any chemical in your lab including solvents—won't become brittle or crack
  • Inert fluoropolymer construction is low in extractables and low binding—useful for trace element work
  • Tip can be cut back to provide increased flow
  • Tight fit of draw tube and closure prevents separation when squeezing bottle
  • Autoclavable/Leakproof†/Transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Färg Genomskinligt
Material FEP
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Cylindrisk
Höjd (metrisk) 257 mm
Produkttyp Tvättflaska
Höjd (engelska) 10,1 tum.
Stängningsmaterial ETFE
Stängningsstorlek 38-430 mm
Diameter (metrisk) 91.4 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Visa mer Visa mindre
Teflon™ är ett varumärke som tillhör The Chemours Company FC, LLC används under licens av Nalge Nunc International Corporation.