Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med bred mun gjorda av Teflon™ FEP med förslutning
Beskrivning
Utför spårmetallanalys och applicering av organiska lösningsmedel med temperatur- och kemikaliebeständighet Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med bred mun gjorda av Teflon™ FEP med förslutning. Dessa helt fluorpolymerflaskor är autoklaverbara och kan rengöras noggrant i kokande salpetersyra.
Features:
- Clear
- Withstand temperatures from -105°C (-157°F)
- Tefzel™ ETFE caps included
- Leakproof†
Warranty: 90 days
Note: Before autoclaving, completely disengage threads or remove closure
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16 oz. |
| Färg | Translucent |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 38 mm |
| För användning med (applikation) | Storage, Transportation |
| Material | Teflon FEP |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Temperaturområde (metriskt) | -100°C to 260°C |
| Stängningsfärg | Natural, translucent |
| Halsfinish | 48 mm |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.