Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med bred mun gjorda av Teflon™ FEP med förslutning
Produktkod. 11321634
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
43 mm
48 mm
53 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 11321634
Brand: Thermo Scientific™ 21000032
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför spårmetallanalys och applicering av organiska lösningsmedel med temperatur- och kemikaliebeständighet Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med bred mun gjorda av Teflon™ FEP med förslutning.
Utför spårmetallanalys och applicering av organiska lösningsmedel med temperatur- och kemikaliebeständighet Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med bred mun gjorda av Teflon™ FEP med förslutning. Dessa helt fluorpolymerflaskor är autoklaverbara och kan rengöras noggrant i kokande salpetersyra.
Funktioner
  • Klart
  • Tål temperaturer från -105 °C (-157 °F)
  • Tefzel™ ETFE-kapslar ingår
  • Läcksäker†
Garanti : 90 dagar
Obs: Före autoklavering, lossa gängorna helt eller ta bort förslutningen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Innerhals 43 mm
För användning med (applikation) Förvaring, Transport ​
Material Teflon FEP
Sterilitet Icke-steril
Temperaturområde (metriskt) -100 °C till 260 °C
Stängningsfärg Naturligt, genomskinligt
Halsfinish 53 mm
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 209 mm
Produkttyp Flaska med bred mun
Höjd (engelska) 8,1 tum (Med förslutning); 7,81 tum. (utan stängning)
Stängningsmaterial Tefzel™ ETFE
Stängningsstorlek 53 mm
Diameter (metrisk) 91 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Arbetsflödessteg Upstream process solution storage. Upstream Validation
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.