Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med bred mun gjorda av Teflon™ FEP med förslutning
Produktkod. 15931481
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
43 mm
48 mm
53 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 15931481
Brand: Thermo Scientific™ 21000016
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utför spårmetallanalys och applicering av organiska lösningsmedel med temperatur- och kemikaliebeständighet Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med bred mun gjorda av Teflon™ FEP med förslutning.
Utför spårmetallanalys och applicering av organiska lösningsmedel med temperatur- och kemikaliebeständighet Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med bred mun gjorda av Teflon™ FEP med förslutning. Dessa helt fluorpolymerflaskor är autoklaverbara och kan rengöras noggrant i kokande salpetersyra.
Features:
  • Clear
  • Withstand temperatures from -105°C (-157°F)
  • Tefzel™ ETFE caps included
  • Leakproof†
Warranty: 90 days
Note: Before autoclaving, completely disengage threads or remove closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Translucent
Beskrivning Wide Mouth Bottle
Diameter (metrisk) Innerhals 38 mm
För användning med (applikation) Storage, Transportation ​
Material Teflon FEP
Sterilitet Non-sterile
Temperaturområde (metriskt) -100°C to 260°C
Stängningsfärg Natural, translucent
Halsfinish 48 mm
Certifikat och efterlevnad CCD 077, SW-CDC-001501, EN-8-1007-22-0912
Förslutning ingår Yes
Mun Wide
Form Round
Höjd (metrisk) 165 mm
Produkttyp Wide Mouth Bottle
Höjd (engelska) 6.49 in.
Stängningsmaterial Tefzel™ ETFE
Stängningsstorlek 48 mm
Diameter (metrisk) 71 mm
Förslutningstyp Screw Cap
Genom förslutningsdispenseringen No
Autoklaveringsbar Autoclavable
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.