Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-flaskor med bred mun och förslutning: Bulkpack
Beskrivning
Fyll och dispensera vätska enkelt med dessa Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-flaskor med bred mun och förslutning. De enhetliga, naturliga högdensitetspolyetenväggarna motstår splittring och punktering.
- Naturlig högdensitetspolyeten med naturliga polypropenförslutningar
- Utmärkt kemikaliebeständighet
- Enhetliga väggar motstår splittring och punktering
- Bred mun för enkel fyllning och dispensering
- Läcksäker†
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är förpackade i separata polypåsar i samma kartong. †Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Flaska med bred mun |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 33 mm |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 250 |
| Antal per förpackning | 250 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.