Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-flaskor med bred mun och förslutning: Bulkpack
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10417243
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 50
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10417243 30 mL 28 mm Paket med 1000
10049352 60 mL 28 mm Paket med 1000
10140663 125 mL 38 mm Paket med 500
10059352 250 mL 43 mm Paket med 250
10593955 500 mL 53 mm Paket med 125
10434933 1 L 63 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10417243 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3121040001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fyll och dispensera vätskor med dessa HDPE-flaskor med bred mun, som är täta när de används med Nalgene stängningar.
Fyll och dispensera vätska enkelt med dessa Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-flaskor med bred mun och förslutning. De enhetliga, naturliga högdensitetspolyetenväggarna motstår splittring och punktering.
  • Naturlig högdensitetspolyeten med naturliga polypropenförslutningar
  • Utmärkt kemikaliebeständighet
  • Enhetliga väggar motstår splittring och punktering
  • Bred mun för enkel fyllning och dispensering
  • Läcksäker†
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är förpackade i separata polypåsar i samma kartong. †Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Flaska med bred mun
Diameter (metrisk) Innerhals 21 mm
Material HDPE
nr per ärende 1000
Antal per förpackning 1000
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturlig
Halsfinish 28 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 63 mm
Produkttyp Flaska med bred mun
Bredd (engelska) 1,35 tum.
Höjd (engelska) 2,48 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Förslutningstyp Skruv (bulkpackad, omonterad)
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.