Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-centrifugflaskor med bred öppning
Produktkod. 10292891
Change view
Nominell kapacitet:
250 mL
Max. Tvinga:
8000 x g
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Nominell kapacitet Max. Tvinga Förpackningsstorlek
10292891 250 mL 8000 x g Paket med 6
1 options
Produktkod. 10292891 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 31210250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    706.00 SEK
    641.17 SEK / Paket med 6
    Save 64.83 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 15-01-2027
Utför tillämpningar som cellinsamling i stora volymer, pelletering och proteinrening med Thermo ScientificTM NalgeneTM Wide-Mouth HDPE Centrifugflaskor.
Utför tillämpningar som cellutvinning i stora volymer, pelletering och proteinrening med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth HDPE-centrifugflaskor, gjutna av styv och robust högdensitetspolyeten. Dessa genomskinliga flaskor har utmärkta kemiska motståndsegenskaper och är klassade för temperaturer så låga som -100 °C.
Funktioner:
  • För låg hastighetscentrifugering av biologiska och kemiska prover
  • Utmärkt för användning i kylda centrifuger
  • Klassad för krafter upp till 8000 x g
  • För att få korrekt prestanda måste flaskorna vara fyllda till minst 80 % av den totala kapaciteten
Krävs
När man snurrar 250 ml-flaska i en Sorvall™ GSA-rotor krävs användning av centrifugflaskadaptern Nalgene (DS3125-0250)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Genomskinligt
Beskrivning Högdensitetspolyetenflaska med PP-förslutning
Material HDPE
Längd (metrisk) 131.6 mm
nr per ärende 36
Antal per förpackning 6
Nominell kapacitet 250 mL
Graderad Nej
Max. Tvinga 8000 x g
Mun Bred
Höjd (metrisk) 131.6 mm
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 61.2 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Form Rund
Produkttyp Centrifugerflaska