Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mooth HDPE Economy-flaskor med förslutning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10683463
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 50
Paket med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10683463 60 mL 28 mm Paket med 1000
10219120 125 mL 38 mm Paket med 500
10401571 250 mL 43 mm Paket med 250
10300441 500 mL 53 mm Paket med 125
10267780 1 L 63 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10683463 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3321890002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför kortsiktiga allmänna laboratorie- och fältapplikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mooth HDPE Economy-flaskor med förslutning.
Utför kortsiktiga allmänna laboratorie- och fältapplikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mooth HDPE Economy-flaskor med förslutning. Dessa lätta genomskinliga flaskor är en lätt version av originalet Nalgene flaska, bulkpackad för ultimat ekonomi. Tunnare väggar och mer flexibel än Nalgene Flaskor av labbkvalitet, de har en bred mun för enkel fyllning och erbjuder utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer. Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
  • Foderlösa polypropenlock garanterar täthet† prestanda utan en liner som kan skrynklas, orsaka läckor och förorena dina lösningar
  • Rekommenderas för provtagning och förvaring av dagliga arbetslösningar
  • Flaskor deltar i My Green Labs' ACT Etikettprogram för ansvarighet, konsekvens och transparens kring produkters hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Innerhals 21 mm
Material HDPE
nr per ärende 1,000
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturligt, genomskinligt
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
ACT-etikett Ja
Höjd (metrisk) 86 mm
Produkttyp Ekonomiflaska med bred mun
Höjd (engelska) 3,38 tum.
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28 mm
Diameter (metrisk) 39 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.