Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mooth HDPE Economy-flaskor med förslutning
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10214071
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Packungsgröße:
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 72
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Packungsgröße
10214071 30 mL 28 mm Paket med 72
10654212 60 mL 28 mm -
10102881 125 mL 38 mm Paket med 72
10664212 250 mL 43 mm Paket med 72
10244351 500 mL 53 mm Paket med 48
10505021 1 L 63 mm Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10214071 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 21890001
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Utför generella laboratorieapplikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mooth HDPE Economy-flaskor med förslutning.
Utför generella laboratorieapplikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mooth HDPE Economy-flaskor med förslutning. Dessa flaskor är en lättare och mer flexibel version av Nalgene Lab Quality flaskor och är läckagesäkra† när den används med Nalgene stängningar. Tillverkad av högkvalitativa laboratorieklassade plastmaterial för tillförlitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
  • Foderlösa polypropenlock garanterar täthet† prestanda utan en liner som kan skrynklas, orsaka läckor och förorena dina lösningar
  • Rekommenderas för provtagning och förvaring av dagliga arbetslösningar
  • Flaskor deltar i My Green Labs' ACT Etikettprogram för ansvarighet, konsekvens och transparens kring produkters hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapacitet 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Färg Genomskinligt
Beskrivning Genomskinlig ekonomiflaska med bred mun
Diameter (metrisk) Innerhals 21 mm
Material HDPE
nr per ärende 72
Antal per förpackning 72
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturligt, genomskinligt
Halsfinish 28 mm
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
ACT-etikett Ja
Höjd (metrisk) 63 mm
Bredd (engelska) 1,35 tum.
Höjd (engelska) 2,49 tum.
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Produkttyp Ekonomiflaska med bred mun
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.