Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mooth HDPE Economy-flaskor med förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10654212
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 72
Produktkod. 10654212
Brand: Thermo Scientific™ 21890002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför generella laboratorieapplikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mooth HDPE Economy-flaskor med förslutning.
Utför generella laboratorieapplikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mooth HDPE Economy-flaskor med förslutning. Dessa flaskor är en lättare och mer flexibel version av Nalgene Lab Quality flaskor och är läckagesäkra† när den används med Nalgene stängningar. Tillverkad av högkvalitativa laboratorieklassade plastmaterial för tillförlitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
  • Foderlösa polypropenlock garanterar täthet† prestanda utan en liner som kan skrynklas, orsaka läckor och förorena dina lösningar
  • Rekommenderas för provtagning och förvaring av dagliga arbetslösningar
  • Flaskor deltar i My Green Labs' ACT Etikettprogram för ansvarighet, konsekvens och transparens kring produkters hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Genomskinlig ekonomiflaska med bred mun
Diameter (metrisk) Innerhals 21 mm
Material HDPE
nr per ärende 72
Antal per förpackning 72
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturligt, genomskinligt
Halsfinish 28 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
ACT-etikett Ja
Höjd (metrisk) 86 mm
Produkttyp Ekonomiflaska med bred mun
Höjd (engelska) 3,38 tum.
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28 mm
Diameter (metrisk) 39 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.