Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mooth HDPE Economy-flaskor med förslutning
BIOPHARMA
Produktkod. 10664212
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 72
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10664212 250 mL 43 mm Paket med 72
10214071 30 mL 28 mm Paket med 72
10654212 60 mL 28 mm -
10102881 125 mL 38 mm Paket med 72
10244351 500 mL 53 mm Paket med 48
10505021 1 L 63 mm Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10664212 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21890008
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför generella laboratorieapplikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mooth HDPE Economy-flaskor med förslutning.
Utför generella laboratorieapplikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mooth HDPE Economy-flaskor med förslutning. Dessa flaskor är en lättare och mer flexibel version av Nalgene Lab Quality flaskor och är läckagesäkra† när den används med Nalgene stängningar. Tillverkad av högkvalitativa laboratorieklassade plastmaterial för tillförlitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
  • Foderlösa polypropenlock garanterar täthet† prestanda utan en liner som kan skrynklas, orsaka läckor och förorena dina lösningar
  • Rekommenderas för provtagning och förvaring av dagliga arbetslösningar
  • Flaskor deltar i My Green Labs' ACT Etikettprogram för ansvarighet, konsekvens och transparens kring produkters hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Genomskinligt
Beskrivning Genomskinlig ekonomiflaska med bred mun
Diameter (metrisk) Innerhals 33 mm
Material HDPE
nr per ärende 72
Antal per förpackning 72
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturligt, genomskinligt
Halsfinish 43 mm
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
ACT-etikett Ja
Höjd (metrisk) 131 mm
Höjd (engelska) 2,48 tum.
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 43 mm
Diameter (metrisk) 61 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Produkttyp Ekonomiflaska med bred mun
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.