Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mooth HDPE IP2 flaskor med förslutning: Bulk Pack
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10190563
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
63-415 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 50
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10190563 125 mL 38-415 mm Paket med 500
10212533 250 mL 43-415 mm Paket med 250
10484933 500 mL 53-415 mm Paket med 125
10521085 1000 mL 63-415 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10190563 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3121990004
Beräknad leverans: 15-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara och skicka flytande reagens med dessa läckagesäkra, breda flaskor med förslutning som uppfyller ICAO- och IATA-kraven.
Förvara och skicka flytande reagens med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mooth HDPE IP2 flaskor med förslutning. Läcksäker† när den används med Nalgene förslutningar och konstruerade av slitstark högdensitetspolyeten, dessa säkra, ekonomiska flaskor rekommenderas för dem som designar, monterar och certifierar sin egen kombinationsförpackning.
  • HDPE-flaskor med PP-förslutningar, bulk
  • Bred mun
  • Uppfyller IATA- och ICAO-föreskrifter
  • För kombinationsförpackningar
  • Läcksäker
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är bulkförpackade i separata polypåsar i samma kartong
Rekommenderas för:
Förvaring och transport av flytande reagenser. †Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Färg Vitt
Beskrivning IP2 flaskor med bred mun
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Diameter (metrisk) Inre 28 mm
För användning med (applikation) Förvaring och transport av flytande reagenser
Höjd (metrisk) med stängning 99 mm
Material HDPE
nr per ärende 500
Antal per förpackning 500
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI. Flaskorna utvärderas vid 15psi (103kPa) per 49 CFR 173.27 (c)(2), ICAO Technical Instructions Part 4; 1.1.6 och IATA Dangerous Goods Regulations avsnitt 5.0.2.9.
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 99 mm
Produkttyp IP2 flaska
Höjd (engelska) 3,8 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-415 mm
Diameter (metrisk) 50 mm
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.