Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mooth HDPE IP2 flaskor med förslutning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10484933
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
63-415 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 50
Paket med 500
Produktkod. 10484933
Brand: Thermo Scientific™ 3121990016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara och skicka flytande reagens med dessa läckagesäkra, breda flaskor med förslutning som uppfyller ICAO- och IATA-kraven.
Förvara och skicka flytande reagens med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mooth HDPE IP2 flaskor med förslutning. Läcksäker† när den används med Nalgene förslutningar och konstruerade av slitstark högdensitetspolyeten, dessa säkra, ekonomiska flaskor rekommenderas för dem som designar, monterar och certifierar sin egen kombinationsförpackning.
  • HDPE-flaskor med PP-förslutningar, bulk
  • Bred mun
  • Uppfyller IATA- och ICAO-föreskrifter
  • För kombinationsförpackningar
  • Läcksäker
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är bulkförpackade i separata polypåsar i samma kartong
Rekommenderas för:
Förvaring och transport av flytande reagenser. †Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Vitt
Beskrivning IP2 flaskor med bred mun
Diameter (metrisk) Innerhals 44 mm
Diameter (metrisk) Inre 44 mm
För användning med (applikation) Förvaring och transport av flytande reagenser
Höjd (metrisk) med stängning 168 mm
Material HDPE
nr per ärende 125
Antal per förpackning 125
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI. Flaskorna utvärderas vid 15psi (103kPa) per 49 CFR 173.27 (c)(2), ICAO Technical Instructions Part 4; 1.1.6 och IATA Dangerous Goods Regulations avsnitt 5.0.2.9.
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 168 mm
Produkttyp IP2 flaska
Höjd (engelska) 6,6 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 53-415 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.