Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mooth HDPE IP2 flaskor med förslutning: Bulk Pack
BIOPHARMA
Produktkod. 10521085
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
63-415 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 50
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10521085 1000 mL 63-415 mm Paket med 50
10190563 125 mL 38-415 mm Paket med 500
10212533 250 mL 43-415 mm Paket med 250
10484933 500 mL 53-415 mm Paket med 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10521085 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3121990032
I lager
Förvara och skicka flytande reagens med dessa läckagesäkra, breda flaskor med förslutning som uppfyller ICAO- och IATA-kraven.
Förvara och skicka flytande reagens med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mooth HDPE IP2 flaskor med förslutning. Läcksäker† när den används med Nalgene förslutningar och konstruerade av slitstark högdensitetspolyeten, dessa säkra, ekonomiska flaskor rekommenderas för dem som designar, monterar och certifierar sin egen kombinationsförpackning.
  • HDPE-flaskor med PP-förslutningar, bulk
  • Bred mun
  • Uppfyller IATA- och ICAO-föreskrifter
  • För kombinationsförpackningar
  • Läcksäker
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är bulkförpackade i separata polypåsar i samma kartong
Rekommenderas för:
Förvaring och transport av flytande reagenser. †Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Vitt
Beskrivning IP2 flaskor med bred mun
Diameter (metrisk) Innerhals 53 mm
Diameter (metrisk) Inre 53 mm
För användning med (applikation) Förvaring och transport av flytande reagenser
Höjd (metrisk) med stängning 199 mm
Material HDPE
nr per ärende 50
Antal per förpackning 50
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 199 mm
Höjd (engelska) 7,8 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 63-415 mm
Diameter (metrisk) 91 mm
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI. Bottles are evaluated at 15psi (103kPa) per 49 CFR 173.27 (c)(2), ICAO Technical Instructions Part 4; 1.1.6, and IATA Dangerous Goods Regulations Section 5.0.2.9.
Produkttyp IP2 flaska
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.