Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE IP2-flaskor med bred mun
Produktkod. 10126040
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
63-415 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10126040 500 mL 53-415 mm Paket med 12
10544441 125 mL 38-415 mm Paket med 12
10712371 250 mL 43-415 mm Paket med 12
10277800 1000 mL 63-415 mm Paket med 6
11319674 1000 mL 63-415 mm Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10126040 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21990016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    995.00 SEK
    828.47 SEK / Paket med 12
    Save 166.53 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Förvara torrt eller flytande material i dessa flaskor med bred mun, idealiska som innerbehållare för kunder som designar, monterar och certifierar kombinationsförpackningar.
Förvara torrt eller flytande material i Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE IP2-flaskor med bred mun. Idealiska som innerbehållare för kunder som designar, monterar och certifierar sina egna kombinationsförpackningar, dessa ekonomiska flaskor är designade för att motstå splittring och punktering från fraktchocker.
  • Läckagesäkert†, varje batch flaskor läcktestes vid 15 psi (103 kPa)
  • Breda öppningar för enkel fyllning med torra eller flytande material
  • Polypropenskruvlocken inkluderades
† Begreppet “läckagesäkert” gäller Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Flask-/flask-/trattstängningssystem med stängningar mindre än 100 mm, efter att de fyllts med vatten, omvänta, tål lufttryck på 2 psig i 2 minuter och inget vatten läcker ut; b) Flask-/tratt-/flaskstängningssystem större än 100 mm efter att de fyllts med vatten, omvänt i 15 minuter och inget vatten läcker ut. Observera: dessa tester, med andra vätskor, kan ge samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och stängningar under de förhållanden som de är avsedda att använda. Thermo Scientific Nalgene Produkterna är läckagesäkra vid omgivningstemperatur och tryck när de används med sina Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Genomskinligt
Beskrivning Vidöppna Passport IP2-flaskor
Diameter (metrisk) Innerhals 44 mm
Diameter (metrisk) Inre 44 mm
Inkluderar Propylen (PP) skruvlock
Höjd (metrisk) med stängning 168 mm
Material HDPE
nr per ärende 48
Antal per förpackning 12
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 168 mm
Höjd (engelska) 6,6 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 53-415 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Uppfyller IATA:s föreskrifter om farligt gods avsnitt 5.0.2.9.
Produkttyp IP2 flaska
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.