Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE IP2-flaskor med bred mun
Produktkod. 10544441
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
63-415 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10544441 125 mL 38-415 mm Paket med 12
10712371 250 mL 43-415 mm Paket med 12
10126040 500 mL 53-415 mm Paket med 12
10277800 1000 mL 63-415 mm Paket med 6
11319674 1000 mL 63-415 mm Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10544441 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21990004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.36 SEK
    391.54 SEK / Paket med 12
    Save 52.82 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara torrt eller flytande material i dessa flaskor med bred mun, idealiska som innerbehållare för kunder som designar, monterar och certifierar kombinationsförpackningar.
Förvara torrt eller flytande material i Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE IP2-flaskor med bred mun. Idealiska som innerbehållare för kunder som designar, monterar och certifierar sina egna kombinationsförpackningar, dessa ekonomiska flaskor är designade för att motstå splittring och punktering från fraktchocker.
  • Leakproof†, each lot of bottles is leak tested at 15psi (103kPa)
  • Wide mouths for easy filling with dry or liquid materials
  • Polypropylene screw caps included
† The term “leakproof” applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Färg Genomskinligt
Beskrivning Wide-Mouth Passport IP2 Bottles
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Diameter (metrisk) Inre 28 mm
Inkluderar Polypropylene (PP) screw caps
Höjd (metrisk) med stängning 99 mm
Material HDPE
nr per ärende 72
Antal per förpackning 12
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 99 mm
Höjd (engelska) 3,8 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-415 mm
Diameter (metrisk) 50 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Meets IATA Dangerous Goods Regulations Section 5.0.2.9.
Produkttyp IP2 flaska
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.