Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE IP2-flaskor med bred mun
Beskrivning
Förvara torrt eller flytande material i Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE IP2-flaskor med bred mun. Idealiska som innerbehållare för kunder som designar, monterar och certifierar sina egna kombinationsförpackningar, dessa ekonomiska flaskor är designade för att motstå splittring och punktering från fraktchocker.
- Leakproof†, each lot of bottles is leak tested at 15psi (103kPa)
- Wide mouths for easy filling with dry or liquid materials
- Polypropylene screw caps included
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelska) | 4 oz. |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Wide-Mouth Passport IP2 Bottles |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 28 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 28 mm |
| Inkluderar | Polypropylene (PP) screw caps |
| Höjd (metrisk) med stängning | 99 mm |
| Material | HDPE |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.