Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mooth HDPE förpackningsflaskor med förslutning: Bulk Pack
BIOPHARMA
Produktkod. 10563765
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
28-415 mm
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
63-415 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 50
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10563765 1000 mL 63-415 mm Paket med 50
10374243 30 mL 28-415 mm Paket med 1000
10171233 60 mL 28-415 mm Paket med 1000
10600724 125 mL 38-415 mm Paket med 500
10757463 250 mL 43-415 mm Paket med 250
10059302 500 mL 53-415 mm Paket med 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10563765 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3121890032
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Skicka och förvara tryggt dessa tuffa plastflaskor, som är lätta att fylla, kemikaliebeständiga och läckagesäkra när de används med Nalgene stängningar.
Skicka och förvara dessa tryggt Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth HDPE förpackningsflaskor, som är lätta att fylla och resistenta mot kemikalier. Dessa flaskor av polyeten med bred mun och hög densitet är formblåsta för styrka och jämn väggtjocklek.
Funktioner
  • Tålig plastkonstruktion
  • Tillverkad av hög renhet, livsmedelsklassade hartser
  • Stängning av polypropen
  • Läcksäker†
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är förpackade i separata polypåsar i samma kartong.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Genomskinligt
Beskrivning Förpackningsflaskor med bred mun
Diameter (metrisk) Innerhals 52 mm
Material HDPE
nr per ärende 50
Antal per förpackning 50
Stängningsfärg Naturligt, genomskinligt
Halsfinish 63 mm
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 199 mm
Bredd (engelska) 3,6 tum
Höjd (engelska) 7,83 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 63-415 mm
Diameter (metrisk) 91 mm
Förslutningstyp Skruv (bulkpackad, omonterad)
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Produkttyp Packerflaska med bred mun
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.