Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mooth HDPE förpackningsflaskor med förslutning: Bulk Pack
Description
Skicka och förvara dessa tryggt Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth HDPE förpackningsflaskor, som är lätta att fylla och resistenta mot kemikalier. Dessa flaskor av polyeten med bred mun och hög densitet är formblåsta för styrka och jämn väggtjocklek.
- Tålig plastkonstruktion
- Tillverkad av hög renhet, livsmedelsklassade hartser
- Stängning av polypropen
- Läcksäker†
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är förpackade i separata polypåsar i samma kartong.
Specifications
Specifications
| Kapacitet | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Förpackningsflaskor med bred mun |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 28 mm |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 500 |
| Antal per förpackning | 500 |
| Stängningsfärg | Naturligt, genomskinligt |
| Halsfinish | 38 mm |
| Show More |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.