Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Steril HDPE-provflaska med bred mun och förslutning
Produktkod. 15317203
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
Stängningsstorlek:
38 mm
43 mm
53 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Paket med 60
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
15317203 125 mL 38 mm -
15365706 250 mL 43 mm Paket med 60
15501161 500 mL 53 mm Paket med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15317203 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer N4110125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2695.00 SEK
    2435.40 SEK / Paket med 48
    Save 259.60 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Välj denna behållare, som är brottsäker, garanterat läckagetät och certifierad steril, för insamling av vattenprover för mikrobiologiska analyser.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Sterila HDPE-provflaskor med bred mun rekommenderas för insamling av vattenprover för mikrobiologiska analyser. Ikonen för kvalitet, Nalgene behållare är garanterat täta† och brottsäker. Hållbar konstruktion klarar av fältarbetets påfrestningar. Bred mun för enkel aseptisk fyllning. Certifierad steril.
  • HDPE-behållare med täthet† polypropenförslutning
  • Läcksäker† garanterat
  • Certifierad steril
  • Kapsyler monterade på behållare och individuellt krymplindade för manipuleringsbevis och sterilitetsgaranti
  • Förpackad i krympförpackade brickor
  • Bred mun för enkel aseptisk fyllning
  • Rekommenderas för insamling av vattenprover för mikrobiologiska analyser
Certifierade behållare kommer med följande funktioner:
  • Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
  • Varje container är individuellt streckkodad med partinummer och unikt containernummer
  • Varje förslutning är individuellt förseglad med manipuleringssäkert krympplast
  • Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
  • Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
Anmärkning:
†Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Certifieringsparametrar Steril, Metaller och vattenkvalitet, Cyanid, Fluor
Färg Naturlig
Beskrivning Nalgene WM HDPE-flaska
Diameter (engelska) Inre 1,13 tum.
Diameter (engelska) 1,96 tum.
Diameter (metrisk) Inre 2.87 cm
Inkluderar Certifierade behållare kommer med följande funktioner: Certifierat sterilt analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodat med lotnummer för spårbarhet; Varje container individuellt streckkodad med partinummer och unikt containernummer; E
Material HDPE
nr per ärende 48
Förpackning Fall av 48
Ersättningsförslutning NA
Sterilitet Sterila
Genomskinlighet Genomskinligt
Stängningsfärg Vitt
Nivå Certifierad
Volym (engelska) Brim 5,1 oz.
Volym (metrisk) Brätt 150 mL
Höjd (metrisk) 99 mm
Höjd (engelska) 3,89 tum.
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek 38 mm
Diameter (metrisk) 50 mm
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Certifikat och efterlevnad Certifierad steril; Certifierade behållare uppfyller eller överträffar EPA-prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluorid; tillverkas under en ISO certifierat kvalitetsledningssystem.