Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Steril HDPE-provflaska med bred mun och förslutning
Beskrivning
Thermo Scientific™ Nalgene™ Sterila HDPE-provflaskor med bred mun rekommenderas för insamling av vattenprover för mikrobiologiska analyser. Ikonen för kvalitet, Nalgene behållare är garanterat täta† och brottsäker. Hållbar konstruktion klarar av fältarbetets påfrestningar. Bred mun för enkel aseptisk fyllning. Certifierad steril.
- HDPE-behållare med täthet† polypropenförslutning
- Läcksäker† garanterat
- Certifierad steril
- Kapsyler monterade på behållare och individuellt krymplindade för manipuleringsbevis och sterilitetsgaranti
- Förpackad i krympförpackade brickor
- Bred mun för enkel aseptisk fyllning
- Rekommenderas för insamling av vattenprover för mikrobiologiska analyser
Certifierade behållare kommer med följande funktioner:
- Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
- Varje container är individuellt streckkodad med partinummer och unikt containernummer
- Varje förslutning är individuellt förseglad med manipuleringssäkert krympplast
- Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
- Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
Anmärkning:
†Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelska) | 4 oz. |
| Certifieringsparametrar | Steril, Metaller och vattenkvalitet, Cyanid, Fluor |
| Färg | Naturlig |
| Beskrivning | Nalgene WM HDPE-flaska |
| Diameter (engelska) Inre | 1,13 tum. |
| Diameter (engelska) | 1,96 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.87 cm |
| Inkluderar | Certifierade behållare kommer med följande funktioner: Certifierat sterilt analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodat med lotnummer för spårbarhet; Varje container individuellt streckkodad med partinummer och unikt containernummer; E |
| Visa mer |