Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lab-kvalitet med bred mun, bärnstensfärgade HDPE-flaskor
Beskrivning
Minska UV-ljusöverföringar för att skydda ljuskänsligt innehåll med Thermo Scientific™ Nalgene™ Lab-kvalitet med bred mun, bärnstensfärgade HDPE-flaskor. Användbara för lagring, frakt och förpackning, de ger utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer. Dessa högdensitetspolyetenflaskor har en bred mun som är lätt att fylla och är läckagesäkra† när den används med Nalgene stängningar.
- Opaque amber reduces UV light transmissions to protect light-sensitive contents
- Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make this a versatile bottle where exposure to light needs to be restricted
- Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
- Linerless caps ensure leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate solutions
- Meets U.S. Pharmacopoeia 23 requirements for maximum light transmission
- Comply with USP XXIII requiremnts for maximum light transmission
- Leakproof†
Includes:
Amber polypropylene screw caps
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 2 oz., 60 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Kapacitet (engelska) | 2 oz. |
| Färg | Bärnsten |
| Beskrivning | Lab Quality Amber Wide-Mouth Bottle |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 21 mm |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 72 |
| Antal per förpackning | 12 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.