Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-flaskor av labbkvalitet med bred mun
Beskrivning
Använd Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-flaskor med bred laboratoriekvalitet för otaliga fältapplikationer. Dessa behållare har utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer och är lämpliga för frysanvändning upp till -100 °C och är läckagesäkra† när de används med Nalgene stängningar. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låg lakbarhet och extrakt. Denna produkt är ACT märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade och hållbara köpbeslut.
Funktioner
- Utmärkt kemisk resistens mot de flesta korrosiva ämnen gör dessa flaskor mångsidiga och oumbärliga i ditt laboratorium
- Idealiska för lagring, frakt och förpackning av vätskor — ger jämna väggar hållbarhet och motståndskraft mot sprickor eller punkteringar
- Lockfria lock ger det ultimata läckageskyddet† utan att använda en liner som kan skrynkla, orsaka läckage eller kontaminera dina reagenser
- Deltar i My Green Labs Label-program ACT för ansvarstagande, konsekvens och transparens (ACT) kring utvärdering av produkthållbarhet
- Läckagesäkra† när de används med Nalgene stängningar
- Flaska och kartong är lätt återvinningsbara i de flesta samhällen
- Tillverkade av giftfria material
Innehåller:
Proppropenskruvstängning
Återvinningsinformation:
Nalgene återanvändbara HDPE-flaskor är designade för att hålla i många år under typiska laboratorieförhållanden. Men som med alla hållbara produkter måste de tas ur bruk och bytas ut så småningom. Nalgene HDPE-flaskor och deras förpackningar är lätt återvinningsbara. Vänligen återvinn korrugatkartonger och LDPE-påsar där dina Nalgene flaskor är förpackade. Och när produktens livslängd är slut, tvätta och återvinn dina Nalgene HDPE-flaskor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Flaska med bred mun av labbkvalitet |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 28 mm |
| För användning med (applikation) | Lagring och frakt av små volymer, ljuskänsliga, värdefulla reagenser |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 72/Cs. |
| Antal per förpackning | 12/Pk. |
| Kvantitet | 12/Pk. |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.