Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-flaskor av labbkvalitet med bred mun
Produktkod. 10623141
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
1500 mL
Kvantitet:
12/Pk.
24/Pk.
6/Pk.
72/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 6
Paket med 72
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
10623141 250 mL 12/Pk. Paket med 12
10353501 30 mL 12/Pk. Paket med 12
12891294 60 mL 72/Pk. Paket med 72
10569831 125 mL 12/Pk. Paket med 12
10633141 500 mL 12/Pk. Paket med 12
10547341 1 L 6/Pk. Paket med 6
10652123 1500 mL 24/Pk. Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10623141 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21040008
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför otaliga fältapplikationer med dessa allmänna HDPE-flaskor med bred mun, labbkvalitet.
Använd Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-flaskor med bred laboratoriekvalitet för otaliga fältapplikationer. Dessa behållare har utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer och är lämpliga för frysanvändning upp till -100 °C och är läckagesäkra† när de används med Nalgene stängningar. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låg lakbarhet och extrakt. Denna produkt är ACT märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade och hållbara köpbeslut.
Funktioner
  • Utmärkt kemisk resistens mot de flesta korrosiva ämnen gör dessa flaskor mångsidiga och oumbärliga i ditt laboratorium
  • Idealiska för lagring, frakt och förpackning av vätskor — ger jämna väggar hållbarhet och motståndskraft mot sprickor eller punkteringar
  • Lockfria lock ger det ultimata läckageskyddet† utan att använda en liner som kan skrynkla, orsaka läckage eller kontaminera dina reagenser
  • Deltar i My Green Labs Label-program ACT för ansvarstagande, konsekvens och transparens (ACT) kring utvärdering av produkthållbarhet
  • Läckagesäkra† när de används med Nalgene stängningar
  • Flaska och kartong är lätt återvinningsbara i de flesta samhällen
  • Tillverkade av giftfria material
Innehåller:
Proppropenskruvstängning
Återvinningsinformation:
Nalgene återanvändbara HDPE-flaskor är designade för att hålla i många år under typiska laboratorieförhållanden. Men som med alla hållbara produkter måste de tas ur bruk och bytas ut så småningom. Nalgene HDPE-flaskor och deras förpackningar är lätt återvinningsbara. Vänligen återvinn korrugatkartonger och LDPE-påsar där dina Nalgene flaskor är förpackade. Och när produktens livslängd är slut, tvätta och återvinn dina Nalgene HDPE-flaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Genomskinligt
Beskrivning Flaska med bred mun av labbkvalitet
Diameter (metrisk) Innerhals 33 mm
Material HDPE
Antal per förpackning 12/Pk.
Kvantitet 12/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturlig
Halsfinish 43 mm
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
ACT-etikett Ja
Höjd (metrisk) 131 mm
Bredd (engelska) 2,4 tum
Höjd (engelska) 5,16 tum.
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 43 mm
Diameter (metrisk) 61 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Labkvalitetsflaska med bred mun
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.