Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-flaskor av labbkvalitet med bred mun
Beskrivning
Utnyttja Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Lab Quality HDPE-flaskor för otaliga fälttillämpningar. Dessa behållare uppvisar utmärkt kemisk beständighet mot de flesta syror, baser och alkoholer och är lämpliga för användning i frys till -100 C °och är täta.† när den används med Nalgene stängningar. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
- Utmärkt kemisk beständighet mot de flesta frätande ämnen gör dessa flaskor mångsidiga och oumbärliga i ditt labb
- Idealisk för förvaring, frakt och förpackning av vätskor— enhetliga väggar ger hållbarhet och motståndskraft mot splittring eller punkteringar
- Foderfria lock ger det ultimata inom läckagesäkra† skydd utan användning av en liner som kan skrynklas, orsaka läckor eller kontaminera dina reagenser
- Deltar i My Green Labs' ACT Etikettprogram för ansvarighet, konsekvens och transparens kring produkters hållbarhet
Innehåller:
Skruvförslutning av polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 2 oz., 60 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Kapacitet (engelska) | 2 oz. |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Flaska med bred mun av labbkvalitet |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 21 mm |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 72/Cs. |
| Antal per förpackning | 12/Pk. |
| Kvantitet | 12/Pk., 72/Cs. |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.