Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-flaskor av labbkvalitet med bred mun
Produktkod. p-4521936
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
1500 mL
Kvantitet:
12/Pk.
24/Pk.
6/Pk.
72/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 6
Paket med 72
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kvantitet unitSize
10353501 30 mL 12/Pk. Paket med 12
12891294 60 mL 72/Pk. Paket med 72
10569831 125 mL 12/Pk. Paket med 12
10623141 250 mL 12/Pk. Paket med 12
10633141 500 mL 12/Pk. Paket med 12
10547341 1 L 6/Pk. Paket med 6
10652123 1500 mL 24/Pk. Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27968” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10353501 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21040001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27968” för att få ditt kampanjpris
Utför otaliga fältapplikationer med dessa allmänna HDPE-flaskor med bred mun, labbkvalitet.
Utnyttja Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Lab Quality HDPE-flaskor för otaliga fälttillämpningar. Dessa behållare uppvisar utmärkt kemisk beständighet mot de flesta syror, baser och alkoholer och är lämpliga för användning i frys till -100 C °och är täta.† när den används med Nalgene stängningar. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
Funktioner
  • Utmärkt kemisk beständighet mot de flesta frätande ämnen gör dessa flaskor mångsidiga och oumbärliga i ditt labb
  • Idealisk för förvaring, frakt och förpackning av vätskor— enhetliga väggar ger hållbarhet och motståndskraft mot splittring eller punkteringar
  • Foderfria lock ger det ultimata inom läckagesäkra† skydd utan användning av en liner som kan skrynklas, orsaka läckor eller kontaminera dina reagenser
  • Deltar i My Green Labs' ACT Etikettprogram för ansvarighet, konsekvens och transparens kring produkters hållbarhet
Innehåller:
Skruvförslutning av polypropen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Flaska med bred mun av labbkvalitet
Diameter (metrisk) Innerhals 21 mm
För användning med (applikation) Lagring och frakt av små volymer, ljuskänsliga, värdefulla reagenser
Material HDPE
nr per ärende 72/Cs.
Antal per förpackning 12/Pk.
Kvantitet 12/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturlig
Halsfinish 28 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Disponibel Återanvändbar
Mun Bred
Form Rund
ACT-etikett Ja
Höjd (metrisk) 63 mm
Produkttyp Labkvalitetsflaska med bred mun
Höjd (engelska) 3,89 tum.
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.