Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Lab Quality PPCO-flaskor med förslutning
Beskrivning
Förvara prover där autoklavering krävs med Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-flaskor av labbkvalitet med bred mun. Tillverkad av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för tillförlitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
- Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohol
- Translucent for easy viewing of liquid levels
- Wide mouth for easy filling
- Linerless caps for leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate your solutions
- Autoclavable
Includes:
Polypropylene screw closure
Note:
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Flaska med bred mun av labbkvalitet |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 28 mm |
| Material | PPCO |
| nr per ärende | 72 |
| Antal per förpackning | 12 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsfärg | Naturligt, genomskinligt |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.