Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Lab Quality PPCO-flaskor med förslutning
Produktkod. 10414501
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 48
Paket med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10414501 250 mL 43 mm Paket med 12
10404671 30 mL 28 mm Paket med 12
11769813 60 mL 28 mm Paket med 12
10404501 125 mL 38 mm Paket med 12
10748331 500 mL 53 mm Paket med 12
12809825 500 mL 53 mm Paket med 48
10058240 1 L 63 mm Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10414501 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21050008
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
View all promotions
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Förvara prover där autoklavering krävs med dessa PPCO-flaskor av labbkvalitet med bred mun.
Förvara prover där autoklavering krävs med Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-flaskor av labbkvalitet med bred mun. Tillverkad av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för tillförlitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
Features:
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohol
  • Translucent for easy viewing of liquid levels
  • Wide mouth for easy filling
  • Linerless caps for leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate your solutions
  • Autoclavable
Includes:
Polypropylene screw closure
Note:
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Genomskinligt
Beskrivning Flaska med bred mun av labbkvalitet
Diameter (metrisk) Innerhals 33 mm
Material PPCO
nr per ärende 72
Antal per förpackning 12
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturligt, genomskinligt
Halsfinish 43 mm
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 131 mm
Bredd (engelska) 2,4 tum
Höjd (engelska) 5,16 tum.
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 43 mm
Diameter (metrisk) 61 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Produkttyp Labkvalitetsflaska med bred mun
Show More Show Less
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.