Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-flaskor med bred mun och förslutning
Beskrivning
Se vätskenivåer tydligt i slagtålig Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-flaskor med bred mun och förslutning. Dessa genomskinliga flaskor av polyeten med låg densitet är idealiska för förvaring av kemikalier och standarder, samt för uppsamling och lagring av destillerat vatten. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Extremt lågt spårmetallinnehåll i LDPE gör den idealisk för spårmetallanalys. Utmärkt kemisk beständighet mot de flesta syror, baser och alkoholer. Bred mun är lätt att fylla. Läcksäker† när den används med Nalgene stängningar.
- Extremely low trace metal content in LDPE makes it ideal for trace metal analysis
- Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make this a versatile bottle; suitable for shipping liquids
- Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
- Linerless caps ensure leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate solutions
Includes:
Polypropylene screw caps
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Flaska med bred mun |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 28 mm |
| Material | LDPE |
| nr per ärende | 72 |
| Antal per förpackning | 12 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsfärg | Naturligt, genomskinligt |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.