Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-flaskor med bred mun och förslutning
Produktkod. 10360161
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10360161 30 mL 28 mm Paket med 12
10298320 60 mL 28 mm Paket med 12
10044180 125 mL 38 mm Paket med 12
10657681 250 mL 43 mm Paket med 12
10116230 500 mL 53 mm Paket med 12
10167120 1 L 63 mm Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10360161 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21030001
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Se vätskenivåerna tydligt i dessa slagtåliga LDPE-flaskor med bred mun och förslutning.
Se vätskenivåer tydligt i slagtålig Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-flaskor med bred mun och förslutning. Dessa genomskinliga flaskor av polyeten med låg densitet är idealiska för förvaring av kemikalier och standarder, samt för uppsamling och lagring av destillerat vatten. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Extremt lågt spårmetallinnehåll i LDPE gör den idealisk för spårmetallanalys. Utmärkt kemisk beständighet mot de flesta syror, baser och alkoholer. Bred mun är lätt att fylla. Läcksäker† när den används med Nalgene stängningar.
  • Extremely low trace metal content in LDPE makes it ideal for trace metal analysis
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make this a versatile bottle; suitable for shipping liquids
  • Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
  • Linerless caps ensure leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate solutions
Includes:
Polypropylene screw caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Färg Genomskinligt
Beskrivning Flaska med bred mun
Diameter (metrisk) Innerhals 21 mm
Material LDPE
nr per ärende 72
Antal per förpackning 12
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturligt, genomskinligt
Halsfinish 28 mm
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 63 mm
Höjd (engelska) 2,48 tum.
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Produkttyp Flaska med bred mun
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.