Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-tvättflaskor med bred mun
Beskrivning
Högkvalitativa klämflaskor med bred mun för enkel fyllning. Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-tvättflaskor med bred mun är gjorda av lågdensitetspolyeten (LDPE) av labbkvalitet för pålitligt låg urlakningsförmåga och kemisk kompatibilitet med ett brett utbud av laboreagenser. Njut av smidig, precision, sputterfri vätskedispensering med en ergonomisk mjuk kläm. Idealisk för att skölja tuber och laboratorieapparater, för att få mätkolvar till slutvolym och andra behov av precisionssköljning och lösningsdispensering. Utmatningsmunstycket är gjutet i ett stycke med flaskförslutningen vilket eliminerar risken för separation när flaskan kläms. Skär tillbaka spetsen för att öka flödet.
- Leakproof† bottle comes with polypropylene copolymer draw tube and polypropylene screw closure.
- Tip can be cut back for increased flow.
- Tight fit of draw tube and closure prevents separation when squeezing bottle.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Polypropylene copolymer draw tube |
| Material | LDPE |
| nr per ärende | 24 |
| Antal per förpackning | 4 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Bred |
| Visa mer |