Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-tvättflaskor med bred mun
Produktkod. 10643062
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
53 mm
63 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10643062 1000 mL 63 mm Paket med 2
10152591 500 mL 53 mm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10643062 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 24071000
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Häll utan sputter med dessa LDPE-tvättflaskor med bred mun som har en genomgående stängning och skaft gjuten i ett stycke.
Högkvalitativa klämflaskor med bred mun för enkel fyllning. Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-tvättflaskor med bred mun är gjorda av lågdensitetspolyeten (LDPE) av labbkvalitet för pålitligt låg urlakningsförmåga och kemisk kompatibilitet med ett brett utbud av laboreagenser. Njut av smidig, precision, sputterfri vätskedispensering med en ergonomisk mjuk kläm. Idealisk för att skölja tuber och laboratorieapparater, för att få mätkolvar till slutvolym och andra behov av precisionssköljning och lösningsdispensering. Utmatningsmunstycket är gjutet i ett stycke med flaskförslutningen vilket eliminerar risken för separation när flaskan kläms. Skär tillbaka spetsen för att öka flödet.
  • Läckagesäker† flaska levereras med dragrör av polypropenkopolymer och proppropenskruvstängning.
  • Spetsen kan klippas tillbaka för ökat flöde.
  • Tätt passform mellan dragröret och stängningen förhindrar separation vid klämning av flaskan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Genomskinligt
Beskrivning Dragrör för polypropenkopolymer
Material LDPE
nr per ärende 12
Antal per förpackning 2
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 246 mm
Höjd (engelska) 9,7 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 63 mm
Diameter (metrisk) 92.2 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Form Cylindrisk
Produkttyp Tvättflaska