Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-tvättflaskor med bred mun
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4522014
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
53 mm
63 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Produktkod. 10152591
Brand: Thermo Scientific™ 24070500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Häll utan sputter med dessa LDPE-tvättflaskor med bred mun som har en genomgående stängning och skaft gjuten i ett stycke.
Högkvalitativa klämflaskor med bred mun för enkel fyllning. Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-tvättflaskor med bred mun är gjorda av lågdensitetspolyeten (LDPE) av labbkvalitet för pålitligt låg urlakningsförmåga och kemisk kompatibilitet med ett brett utbud av laboreagenser. Njut av smidig, precision, sputterfri vätskedispensering med en ergonomisk mjuk kläm. Idealisk för att skölja tuber och laboratorieapparater, för att få mätkolvar till slutvolym och andra behov av precisionssköljning och lösningsdispensering. Utmatningsmunstycket är gjutet i ett stycke med flaskförslutningen vilket eliminerar risken för separation när flaskan kläms. Skär tillbaka spetsen för att öka flödet.
  • Leakproof† bottle comes with polypropylene copolymer draw tube and polypropylene screw closure.
  • Tip can be cut back for increased flow.
  • Tight fit of draw tube and closure prevents separation when squeezing bottle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Polypropylene copolymer draw tube
Material LDPE
nr per ärende 24
Antal per förpackning 4
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Cylindrisk
Höjd (metrisk) 216 mm
Produkttyp Tvättflaska
Höjd (engelska) 8,5 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 53 mm
Diameter (metrisk) 73.2 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Ja