Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Opaka bärnstensfärgade HDPE-flaskor med bred mun och förslutning: Bulkförpackning
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10272283
Kapacitet (metrisk):
30 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 50
Paket med 500
Produktkod. 10272283
Brand: Thermo Scientific™ 3121060004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara, skicka och packa ljuskänsliga reagenser i dessa flaskor med bred mun som är läckagesäkra när de används med Nalgene stängningar.
Förvara, skicka och packa in ljuskänsliga reagenser Thermo ScientificTM NalgeneTM Opaka bärnstensfärgade HDPE-flaskor med bred mun och förslutning.
  • Opaka bärnstensfärgade HDPE-flaskor
  • Opaka bärnstensfärgade polypropenförslutningar
  • Enhetliga väggar motstår splittring och punktering
  • Bred mun möjliggör enkel fyllning och dispensering
  • Bulkpackad
  • Läcksäker†
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är förpackade i separata polypåsar i samma kartong. †Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Färg Ogenomskinlig bärnsten
Beskrivning Flaska med bred mun
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Material HDPE
nr per ärende 500
Antal per förpackning 500
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Ogenomskinlig bärnsten
Halsfinish 38 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klasser VI. Produkt uppfyller kraven för ljuståliga behållare per USP senaste upplagan.
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 99 mm
Produkttyp Flaska med bred mun
Höjd (engelska) 3,89 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38 mm
Diameter (metrisk) 50 mm
Förslutningstyp Skruv (bulkpackad, omonterad)
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.