Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Opaka bärnstensfärgade HDPE-flaskor med bred mun och förslutning: Bulkförpackning
Description
Förvara, skicka och packa in ljuskänsliga reagenser Thermo ScientificTM NalgeneTM Opaka bärnstensfärgade HDPE-flaskor med bred mun och förslutning.
- Opaka bärnstensfärgade HDPE-flaskor
- Opaka bärnstensfärgade polypropenförslutningar
- Enhetliga väggar motstår splittring och punktering
- Bred mun möjliggör enkel fyllning och dispensering
- Bulkpackad
- Läcksäker†
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är förpackade i separata polypåsar i samma kartong. †Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Spécification
Spécification
| Kapacitet | 1 oz., 30 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelska) | 1 oz. |
| Färg | Ogenomskinlig bärnsten |
| Beskrivning | Flaska med bred mun |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 21 mm |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 1000 |
| Antal per förpackning | 1000 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Afficher plus |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.