Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth ogenomskinlig bärnsten HDPE förpackningsflaskor med förslutning: Bulk Pack
Beskrivning
Skydda innehållet från UV-ljus med Thermo Scientific™ Nalgene™ Opaka bärnstensfärgade HDPE-förpackningsflaskor med bred mun och förslutning. Dessa högdensitetspolyetenflaskor uppfyller kraven på ljusbeständiga behållare per USP senaste upplagan och är bulkpackade för enkel hantering.
- Opak bärnstensfärgad polypropenförslutning
- Bred mun möjliggör enkel fyllning och dispensering av vätskor och pulver
- Läcksäker†
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är förpackade i separata polypåsar i samma kartong.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16 oz. |
| Färg | Ogenomskinlig bärnsten |
| Beskrivning | Förpackningsflaskor med bred mun |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 44 mm |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 125 |
| Antal per förpackning | 125 |
| Stängningsfärg | Ogenomskinlig bärnsten |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.