Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bred mun PMP Flaskor med förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10547621
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
43 mm
48 mm
53 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10547621 250 mL 43 mm Paket med 4
10471731 500 mL 48 mm Paket med 4
10279931 1 L 53 mm Paket med 4
3 options
Produktkod. 10547621
Brand: Thermo Scientific™ 21070008
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför ett brett utbud av applikationer med kemiskt resistenta Thermo ScientificTM NalgeneTM Bred mun PMP Flaskor.
Utför ett brett utbud av applikationer med kemiskt resistenta Thermo Scientific™ Nalgene™ Bred mun PMP Flaskor som lätt tål ett temperaturintervall från 20° till 175 °C (68° till 347 F) °och upprepad autoklavering även vid 150 C (°302 °F). Tillverkad av högkvalitativt laboratoriekvalitetsplastmaterial för tillförlitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
  • Designed to tolerate a wide range of temperatures
  • Resistant to acids and bases
  • Better clarity than other bottles of similar chemical resistance
  • Linerless caps for leakproof† performance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Färg Klart
Beskrivning Flaska med bred mun
Diameter (metrisk) Innerhals 33 mm
Material PMP
nr per ärende 24
Antal per förpackning 4
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturlig
Halsfinish 43 mm
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 125 mm
Produkttyp Flaska med bred mun
Bredd (engelska) 2,35 tum.
Höjd (engelska) 5.05 in.
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 43 mm
Diameter (metrisk) 58 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.