Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-flaskor med bred mun och förslutning: Bulkpack, autoklaverbar
Beskrivning
Förvara material i Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-flaskor med bred mun, läckagesäkra† prestanda när den används med medföljer Nalgene förslutningar och en bred mun för enkel fyllning och dispensering. Dessa genomskinliga polypropensampolymerflaskor ger bättre klarhet än högdensitetspolyetenflaskor.
- Förslutningar av polypropen
- Enhetliga väggar som motstår splittring och punktering
- Autoklaveringsbar
- Bulkpackad
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16 oz. |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Flaska med bred mun |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 44 mm |
| Material | PPCO |
| nr per ärende | 125 |
| Antal per förpackning | 125 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.