Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-flaskor med bred mun och förslutning: Bulkpack, autoklaverbar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10304683
Kapacitet (metrisk):
30 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 50
Paket med 500
Produktkod. 10304683
Brand: Thermo Scientific™ 3121050032
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara material i dessa lättfyllda PPCO-flaskor med bred mun som är läckagesäkra när de används med Nalgene stängningar.
Förvara material i Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-flaskor med bred mun, läckagesäkra† prestanda när den används med medföljer Nalgene förslutningar och en bred mun för enkel fyllning och dispensering. Dessa genomskinliga polypropensampolymerflaskor ger bättre klarhet än högdensitetspolyetenflaskor.
  • Förslutningar av polypropen
  • Enhetliga väggar som motstår splittring och punktering
  • Autoklaveringsbar
  • Bulkpackad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1 L
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Flaska med bred mun
Diameter (metrisk) Innerhals 53 mm
Material PPCO
nr per ärende 50
Antal per förpackning 50
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturligt, genomskinligt
Halsfinish 63 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 199 mm
Produkttyp Flaska med bred mun
Bredd (engelska) 3,5 tum
Höjd (engelska) 7,84 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 63 mm
Diameter (metrisk) 91 mm
Förslutningstyp Skruv (bulkpackad, omonterad)
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.