Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Economy-flaskor med bred mun och förslutning
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 11349624
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 72
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
11349624 1 L 63 mm Paket med 24
11399614 30 mL 28 mm Paket med 72
11309624 60 mL 28 mm Paket med 72
11319624 125 mL 38 mm Paket med 72
11329624 250 mL 43 mm Paket med 72
11339624 500 mL 53 mm Paket med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11349624 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21870032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1191.14 SEK
    1087.16 SEK / Paket med 24
    Save 103.98 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Utför lätta, allmänna applikationer där tyngre flaskor inte krävs med dessa PPCO-ekonomiflaskor med bred mun och förslutning.
Utför lätta, allmänna applikationer där tyngre flaskor inte krävs med Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Economy-flaskor med bred mun och förslutning. Dessa flaskor är lätta versioner av originalet Nalgene flaska av labbkvalitet. Tillverkad av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för tillförlitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
Funktioner
  • Ekonomisk och återvinningsbar
  • Genomskinlig för enkel visning av vätskenivåer
  • Foderfria lock för läckagesäkra† prestanda utan en liner som kan skrynklas, orsaka läckor och förorena dina lösningar
  • Autoklaveringsbar
Innehåller:
Skruvförslutningar av polypropen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1 L
Färg Genomskinligt
Beskrivning Flaska med bred mun
Diameter (metrisk) Innerhals 53 mm
Material PPCO
nr per ärende 24
Antal per förpackning 24
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturligt, genomskinligt
Halsfinish 63 mm
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 199 mm
Höjd (engelska) 2,48 tum.
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 63 mm
Diameter (metrisk) 91 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Produkttyp Ekonomiflaska med bred mun
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.